Merck
700318P
Avanti
Deoxycholic acid disulfate trisodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3α, 12α -dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid disulfate trisodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H37Na3O10S2
CAS番号:
分子量:
618.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700318P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700318P-1MG:
700318P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)