安全性情報
700114P
Avanti
5α-7,24-cholestadiene
Avanti Research - A Croda Brand 700114P, powder
別名:
5α-cholesta-7,24-dien-3β-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O
CAS番号:
分子量:
384.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700114P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 700114P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@H]2[C@@]([C@H]3CC[C@]4([C@@H](CC[C@@H]4[C@@H](CCC=C(C)C)C)C3=CC2)C)(CC1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,10,19-21,23-25,28H,6,8-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
PKEPPDGGTSZLBL-SKCNUYALSA-N
詳細
Oxygenated derivatives of cholesterol (oxysterols) present a remarkably diverse profile of biological activities, including effects on sphingolipid metabolism, platelet aggregation, apoptosis, protein prenylation, and cholesterol homeostasis.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700114P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700114P-1MG:
700114P-VAR:
700114P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)