Merck
330273W
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H39D4NO5
CAS番号:
分子量:
453.65
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
アッセイ
99% (MS)
フォーム
methanol solution
包装
package of 1 × 100 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL in methanol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21+,24-,25-,26+/m0/s1/i8D2,12D2
関連するカテゴリー
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330273W-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330273W-100UG:4548173369761
330273W-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)