安全性情報
300112S
Avanti
Dox-NP (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Dox-NP (2mL vial)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
Dox-NP (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
アッセイ
>99% (HPLC/MS)
フォーム
dispersion
包装
pkg of 1 × 2 mL (300112S-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Dox-NP(2mL vial) is suitable for use:
  • in ultraviolet-visible (UV-vis) spectra, cryo-transmission electron microscopy (cryo-TEM) and analytical ultracentrifuge experiments
  • in transmission electron microscopy (TEM) imaging studies
  • to analyse the effect of gold nanoparticle loaded liposomes on anti-tumor and cytotoxicity properties of DOX-NP on Ehrlich tumor
生物化学的/生理学的作用
Dox-NP (doxorubicin loaded nanoparticles) is a liposomal drug encapsulating doxorubicin. This encapsulation reduces the side effects of doxorubicin and increases the effective local dose.
包装
10 mL amber serum vial (300112S-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Dox-NP is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
300112S-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
USP
USP
1225758
Doxorubicinone
Enhanced Ehrlich tumor inhibition using DOX-NP and gold nanoparticles loaded liposomes
Mady MM, et al.
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 1(28), 2321-2325 (2015)
Transmission electron microscopy as a tool for the characterization of soft materials: application and interpretation
Franken LE, et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 4(5), 1600476-1600476 (2017)
Analytical ultracentrifugation for analysis of doxorubicin loaded liposomes
Mehn D, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 523(1), 320-326 (2017)