Merck
Z768251
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, straight bore
stopcock bore 4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.79
物質
glass plug
ジョイント
joint plug17/40
サイドアームサイズ
9 mm
栓穴
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Solid glass plug has a threaded glass snelling which accepts an assembly similar to the one supplied with standard PTFE stopcocks. This consists of a PTFE washer, PTFE nut and Viton O-ring. Assembly provides for uniform seating tension to be applied to the plug which is precision ground and hand-lapped with corresponding numbers on the barrel and plug.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z768251-1EA4061826709665