Merck
Z755575
Stacking platform for Mini BlotBoy
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific B3D-STACK
詳細
Stacking platform, small 10.5x7.5 inches with flat mat and giving 3.0 inche separation of platforms
法的情報
Mini BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)