詳細
tilt angle: 0 to 30°
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BR2000-230-UK plug
パラメーター
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
W × D × H
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
プラットフォームL × W
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BenchRocker 2D is designed to provide the precise speeds and tilt angles required for a broad range of molecular and biological mixing applications. The user can adjust both parameters to match the vessel size and the volume of liquid being mixed, yielding optimum results.
アプリケーション
The BenchRocker™ variable 2D rocker may be used in “see-saw” type rocking applications. It is also suitable for blot washing, gel staining, and destaining.
特徴および利点
- Quiet, high capacity, multi-purpose platform rocker.
- Autoclavable flat, non-skid rubber mats available.
- Maintenance-free brushless motors.
- Operates in cold rooms down to 4°C and incubators up to 65°C.
- Load capacity-2.0kg (4.4lb).
- Provided with additional accessories like optional stacking platform and dimpled mat.
法的情報
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)