Z748277
Load flask for Aldrich® Kugelrohr apparatus
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
詳細
Heavy wall glass flask with solid support that attaches to Kugelrohr motor drive coupling. Fill load flask one-third full with distillable material.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)