Z748196
Load flask for Aldrich® Kugelrohr apparatus
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
おすすめの製品
詳細
Heavy wall glass flask with solid support that attaches to Kugelrohr motor drive coupling. Fill load flask one-third full with distillable material.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z748196-1EA | 4061837642654 |