Merck
Z743907
ART® SoftFit L Reload System
tip design ART 1200L, size 1200 μL, racked, sterile
別名:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
サイズ:
1200 μL
無菌性:
sterile
特徴:
racked
tip design ART 1200L
包装:
pkg of 4X768 ea
メーカー/製品名:
Molecular BioProducts 2789
無菌性
sterile
特徴
racked
tip design ART 1200L
包装
pkg of 4X768 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2789
テクニック
PCR: suitable
サイズ
1200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)