特徴
HLT 200L
reload insert
包装
pkg of 5X960 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3752-RI
テクニック
PCR: suitable
サイズ
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Attain the accuracy and precision you anticipate from your pipette when pipetting samples, each time utilizing “SoftFit-L”pipette tips. This distinctive system offers preloaded pipette tips encased within volume-sized color-coded inserts, complemented by the choice of a user-friendly "push down" reload pack.
特徴および利点
- Reload towers are an eco-friendly packaging choice, effectively reducing plastic waste and essential storage area.
- Designed to match with empty SoftFit-L racks.
- Color-coded inserts enable quick recognition of tip volume.
- Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)