特徴
Pure 200L
hinged rack
包装
pkg of 5X960 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3751-05-HR
テクニック
PCR: suitable
サイズ
200 μL
結合型
low binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ART® Low Retention SoftFit L Reload System enable you to pipette samples with the accuracy and precision you rely on from your pipette, ensuring consistent results every time.
特徴および利点
- Low-retention tips maximize accurate and complete sample delivery.
- Hinged rack design enables easy one-hand access to tips.
- Color-coded inserts facilitate quick identification of tip volume.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)