Merck
Z743743
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 300, size 300 μL, reload tower, sterile
別名:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121603
NACRES:
NB.02
サイズ:
300 μL
無菌性:
sterile
特徴:
ART 300
reload tower
包装:
pkg of 5X960
メーカー/製品名:
Molecular BioProducts 2070-05-RT
無菌性
sterile
特徴
ART 300
reload tower
包装
pkg of 5X960
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2070-05-RT
テクニック
PCR: suitable
サイズ
300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)