Merck
Z743302
Julabo Pt 100外部水槽センサー
L × diam. 200 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
物質
PTFE-coated stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8891032
L ×直径
200 mm × 6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)