Merck
Z743278
Julabo® adaptors
m16 x1 female to npt 3/8 inch male, pack of 2
別名:
barbed adaptor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Julabo 8891606
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with Julabo® curculators, adaptor m16 x1 female to npt 3/8 inch male, pack of 2.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)