Merck
Z743258
Julabo水槽チューブ
silicon, I.D. × L 8 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
物質
silicon
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8930120
パラメーター
60 °C (180 °C)
内径 × L
8 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)