Merck
Z743214
Julabo®バスアクセサリ
installation cooing coil, for CORIO C and CD ranges, pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9970101
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Add-on cooling coil (9 mm outer diameter) for counter-cooling with cooling water, can be used for tempering tasks close to the ambient temperature. A hose with an inner diameter of 10 mm is required. For use with Julabo® baths/circulators.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)