Merck
Z743183
Julabo® 水槽カバー
lift-up transparent cover to fit Pura 22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 9970583
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hinged cover for use with PURA 22 water bath, reduces the evaporation of the bath fluid and saves energy. The rising steam is led back into the bath. This means that the bath fluid remains in the bath and refill cycles are extended. An additional benefit is that the cover prevents contamination of the samples in the bath.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z743183-1EA