メーカー/製品名
Julabo 9970254
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The hinged stainless steel gable hood reduces the evaporation of tempering liquid and saves energy. The rising steam is led back into the bath via a drip edge. This means that the tempering liquid remains in the bath and refill cycles are extended. An additional benefit is that the hood prevents contamination of the samples in the bath. The hinged stainless steel gable hood is designed for operation up to +60°C.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)