メーカー/製品名
Kern EMB 2200-0
秤量測定範囲
2200 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
- Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
- Tare function facilitates formulation work
- Particularly flat design
- Secure and non-slip positioning with rubber feet
- Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)