AC/DC入力
220 V AC, universal plug set
物質
stainless steel weighing plate
特徴
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern EG 4200-2NM+963-127+YKA-03
秤量測定範囲
4200 g
幅×奥行×高さ
235 mm × 185 mm × 165 mm
プラットフォームW × L
180 mm × 160 mm
重量
2 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Precision balance with robust tuning fork measuring system. Internal adjustment in the case of a change in temperature and time-controlled at defined intervals, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independentof its location of use.
特徴および利点
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time
- Shock proof construction
- High corner load performance
- Capacity display: A bargraph display lights up to show how much of the weighing range is still available
- Totalising of pieces when counting
- Protective working cover included with delivery
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)