Merck
Z742667
2MAG steriMIXcontrol for use with steriMIXdrive
AC/DC input 100 V / 240 V AC, US 3-pin plug
別名:
control unit, power bank, power unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
特徴
20 W Stirring Power
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 95200
パラメーター
0-40 °C temp. limit (at 80% humidity)
100-1200 rpm speed
W × D × H
200 mm × 175 mm × 48 mm
重量
1.8 kg