Merck
Z742477
Optional tube holder for BeadBlaster
Benchmark Scientific D2400-R5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.61
特徴
Holds 12 x 5 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D2400-R5
テクニック
PCR: suitable
詳細
5ml Tube Holder for D2400
法的情報
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)