物質
polycarbonate
メーカー/製品名
2mag 40806
W × D × H
315 mm × 575 mm × 8 mm
重量
1.5 kg
詳細
Chemically resistant, transparent cover for mixBATH, consisting of polycarbonate, for minimization of evaporation effects.
Different cutouts for the perfect positioning of the
thermostat in the case of using the stirring drives
MIXdrive 6 or MIXdrive 15 immersed into the mixBATH.
Different cutouts for the perfect positioning of the
thermostat in the case of using the stirring drives
MIXdrive 6 or MIXdrive 15 immersed into the mixBATH.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)