Merck
Z742303
Tube holder for RotoBot Rotating Mixers
holds 6 x 1.5/2.0 mL tubes, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
特徴
holds 6 x 1.5/2.0 mL tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Benchmark Scientific R4040-1520
チューブ直径
10-13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini mixers. Horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
法的情報
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z742303-1EA4061826163047