物質
stainless steel weighing plate
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Benchmark Scientific W3100-210-E
測定範囲
resolution: 0.0001 g
秤量測定範囲
210 g
キャパシティ
210 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
計量皿直径
90 mm (3.5 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Accuris™ Analytical balances incorporate electromagnetic sensor technology and precision mechanical components to offer superior weight determinations to a fraction of a milligram. The glass draft shield enclosing the weighing chamber has sliding doors on the sides and top for easy access to the weigh pan.
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)