Merck
Z740580
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 600 mL, subdivision, 50 mL (graduations: 50-500 mL)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 50 mL (graduations: 50-500 mL)
包装
pkg of 36 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
600 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)