Merck
Z740556
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 10 mL, ungraduated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
graduations: no
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)