Merck
Z699322
Whatman® 微生物モニター
pore size 0.45 μm, black/white grid, pkg of 50 ea
別名:
environmental monitoring filters, filtration membrane, membrane filtration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
特徴
black/white grid
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Maine Mfg 10497601
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Features and Benefits:
  • Cellulose nitrate membrane with choice of pore size
  • Sterilized and ready for use
  • Easy handling
  • Effective time savings up to 70%
  • Black membranes available for better contrast
  • Comprehensive range of media
  • Monitor workflow
  • Microbiological monitors have been developed specifically for membrane filter methods for aqueous samples of up to 100 mL. It has never been so easy to identify microorganisms
その他情報
使用分野:診断的、医学的、生物学的、薬学的な消費者製品および飲食料品に使用される膜としての用途を含むがこれに限定されない微生物学的または生物工学的用途
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)