安全性情報
Z699128
Whatman® エンテロコッカスブロス
pack of 50 × 2 mL
別名:
agar broth, broth and agar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
包装
pack of 50 × 2 mL
メーカー/製品名
Maine Mfg 10496120
アプリケーション
food and beverages
適合性
Enterococcus spp.
詳細
エンテロコッカス属用ブロスは、Slanetz and Bartleyにより記載された改良培地にTTCを添加した改変ブロスです。メンブレン濾過法は実施が簡単で、確認が不要であり、48時間以内に腸球菌の直接計数が可能です。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
Z699128-BULK:
Z699128-50EA:
Z699128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)