Merck
Z693456
2mag MIX 15 ECO マルチポジションマグネティックスターラー
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
別名:
マグネティックスターラー, 磁性攪拌プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 30115
パラメーター
120 to 1200 rpm speed (stirring)
プレートW × L
245 nm × 425 mm
攪拌機容量
1-1500 mL , per stirring position
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ultra flat, wear-free magnetic stirrer with 15 stirring positions, up to 1,500 mL stirring volume suitable for 15 x 250 mL beaker glasses.
Price-optimized magnetic stirrer with 15 stirring positions, 100% maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept for powerful mixing of solutions, speed range from 120 to 1,200 rpm, 100% synchronized speeds, jerk-free stirring even at low speeds.
Clear digital display for stirrer speed settings, SoftStart procedure for reliable catching/centering and safe acceleration of the stirring bar. Automatic memory function to save the last settings, outstanding long-life cycle of the hermetically sealed drive system, resistant stainless steel housing for easy and fast cleaning.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)