Key Documents
Z690015
Sigma-Aldrich
Aldrich® バッチクランプ
size L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
サイズ
L
最大口開き
0-46 mm
プラグW
11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
腐食耐性のニッケルめっきで仕上げています。槽の壁(厚さ最大9 mm)の上からガラス器具、チューブ、温度計を保持します。刻み目の付いたつまみネジであごを固く締め、対象物をしっかりと保持します。大型のバスクランプには、高温での用途のために、ビニールおよびファイバーグラス製の保護用突起カバーが付属しています。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)