Merck
Z687987
Plas-Labs
AC/DC input 240 V AC, European 2-pin plug, Plas-Labs 890-THC/EXP/EU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.35
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Plas-Labs 890-THC/EXP/EU
パラメーター
16-44 °C temp. range
内寸(高さ×幅×奥行)
26 in. × 41 in. × 28 in.
外寸(高さ×幅×奥行)
38 in. × 55 in. × 35 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
不活性ガス源には、湿度のコントロールが必要です。ワンピースの透明アクリル製の上部、角の清掃が容易な白色の熱硬化性の下部、吸引可能なトランスファーチャンバー(長さ12インチ × 内径11インチ)1個、ガスパージングバルブ2個、真空計1個からなります。
  • 8インチカラータッチスクリーンディスプレイ
  • 熱電式(ペルチェ式)アセンブリ
  • ネブライザ
  • 不活性ガスフックアップ
  • 白色Hypalon製両手用グローブ1対
  • パージング用グラウンドキーコックバルブ2個
  • 医療グレードのマルチタップコンセント1個
  • 蛍光灯およびデータロギング用シリアルポート接続。
  • 湿度範囲:5~95% Rh
8インチカラータッチスクリーンの特長:画面のワンタッチにより、24時間データロギング、時間表示、警報音、4条件の事前設定、温度および湿度調節の個別のオン/オフ設定、PID調整、テストI/O、時間調整、アラーム条件用のパスワード保護による管理ウインドウ。
法的情報
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)