Merck
Z685445
Vacuubrand chemistry pumping units, manual control, Model PC 201 NT
AC/DC input 230 V AC, UK plug
別名:
Vacuubrand 20736403, diaphragm pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
Vacuubrand 737002
パラメーター
105 mbar vacuum
3.4-3.8 m3/h pumping speed
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この化学ポンプ装置には、化学、生物、製薬関連のラボにおける気体や蒸気の排気、蒸発、ポンピングなど広範な用途があります。代表的な用途には、高沸点溶媒を用いるロータリーエバポレーター、真空濃縮器、真空乾燥オーブンとしての使用などが挙げられます。手動の流量制御バルブは、真空状態接続時のポンピング速度を効果的に調節し、真空計には真空度がアナログ表示されます。吸引口(AK)のセパレーター(保護コーティングされたガラス製)が、粉塵や水滴を捕集します。排気蒸気コンデンサーは、ほぼ100%溶媒を回収できます。
  • 著しく高い耐薬性と優れた耐蒸気性
  • 低真空においても高性能
  • ガスバラスト付きにもかかわらず優れた到達真空度
  • 手動による真空制御、真空度のアナログ表示
  • 環境に優しい効率的な溶媒回収
MD 4C、手動用の流量制御バルブ、アナログ真空計、吸引口のキャッチポット、排気蒸気コンデンサーの証明書(NRTL)が付属しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)