Merck
Z685232
Plas-Labs自動嫌気チャンバー
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.83
詳細
includes glove box, shelving unit and support cart
メーカー/製品名
Plas-Labs Simplicity-888
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plas-Labs自動嫌気チャンバーは、酸素反応性物質、製品、含有物、および通常の単離コントロールを用いた作業をする際に、自動的に大気をコントロールするようにデザインされた単独のステーションを備えています。多機能オペレーターインターフェースを備えたPCを内蔵しています。
  • 簡単に切断できる乾燥トレインキャニスター3つ
  • プログラム可能な触媒ヒーター装置.
  • 明るい蛍光灯システム
  • 白色の両手利き用Hypalon®グローブ
  • 5.7 cm(2.25 in.)NPTガス接続
  • メインチャンバーに2つのグラウンドキーコックバルブがあります。
  • 電源コンセントストリップ、U.L. & C.S.A.認可済み、病院グレード、4つのコンセント付き
  • CE準拠
価格は配送コスト込みです。
その他情報
価格には送料が含まれています。
法的情報
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)