Key Documents
Z685194
Sigma-Aldrich
アクセサリーキット、 Crucible Cradle および安全三脚台用
for crucibles 5-40 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
詳細
構成内容:
  • (3)5~40 mLのるつぼ用セラミック製ロッキング三角架
  • 蒸発皿用ロッキングホルダー
  • ロッキングワイヤーゲージパッド
法的情報
Crucible Cradle is a trademark of Global Market Connections, Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4