物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Wilmad 504-PP-8
パラメーター
300 MHz frequency
L
8 in.
キャンバー
51 μm
同心性
152 μm
直径
5 mm
壁厚
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
擦り合わせ接ぎ、バルブおよび真空ラックとの適合性を確保するために、Pyrex®硼珪酸ガラス製(特に明記しない限り)。回転安定性と最高の解像度を得るための精密な擦り合わせと高度な研磨。
チューブは丸底で、サンプルをラベリングするためのサンドブラストマーキングスポットがあります。チューブは、特に明記しない限り薄肉です。長さ9インチのチューブは、標準液を作製し、チップオフマニホールドと使用するためのものです。Precision Wilmad NMRチューブは、高磁場NMR分光法に適しています。キャップが含まれています。
チューブは丸底で、サンプルをラベリングするためのサンドブラストマーキングスポットがあります。チューブは、特に明記しない限り薄肉です。長さ9インチのチューブは、標準液を作製し、チップオフマニホールドと使用するためのものです。Precision Wilmad NMRチューブは、高磁場NMR分光法に適しています。キャップが含まれています。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)