Merck
Z683825
Eppendorf® Research® plusピペット、様々な容量
volume 100-1000 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 3123000063
容量
100-1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
超軽量のEppendorf Research plusピペットは、精度と正確性における最高のニーズを満たし、加えて人間工学を極め、柔軟性が向上しています。 本ピペットの特徴はスプリング付きチップコーン、2次校正オプション、改良された容量ディスプレイ、そして完全なオートクレーブ処理が可能なことです。
Eppendorf Research plusは厳格なEppendorf PhysioCare Concept®基準内で開発されました。 PhysioCare Concept®では究極の耐久性、直感的な操作、とりわけ完全なバランスと使用者の労力の最小化を求めています。
Eppendorf Research plusは柔軟性を提供します。 Research plusをニーズに合わせて校正し、ピペット全体または下部のみをオートクレーブします。様々なサイズのシングルチャンネル、マルチチャンネル、固定容量のピペットを選べます。
  • 容量の調整: 数回回転させるだけで目的とする容量に達します
  • コントロールボタンおよびイジェクター: 極めて弱い力で作業でき、色でピペット容量を示します。完璧な人間工学のための配置になっています。
  • 容量ディスプレイ: 4桁、形状を拡大
  • 校正ディスプレイおよび調節開口部: ピペットを特定の液体および容量に合わせて校正します。
  • Eppendorf PerfectPiston: Fortron製の超軽量ピストン® (10 μLピペットには非搭載)
  • クイック接続クリップ: 底部を容易に取り外せます。
  • スプリングで搭載したチップコーン: 改良された人間工学、チップにぴったりとはまります
  • 校正証明書を添付します
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Fortron is a registered trademark of Fortron Industries Corp.
PerfectPiston is a trademark of Eppendorf AG
PhysioCare Concept is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The PhotoKitAlysis Reaction Kit was designed to provide the best possible chance of finding good reaction conditions for cross-coupling reactions: pre-weighed base or base solution (provided), 10–20 mmol coupling partner (user supplied), 10 mmol aryl halide substrate (user supplied), Catalysts (user supplied), 6 solvents (toluene, DMA. THJF, n-butanol, MeOH, MeCN) (provided).
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
Materials Included in your KITALYSIS-24PD-2PK High-Throughput Screening Kit
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
すべて表示
プロトコル
catalysis, KitAlysis, cross-coupling, Suzuki-Miyaura, Buchwald-Hartwig, Negishi, Heck , Sonagashira, Borylation, Ni/Pd co catalyst screen, Kitalysis-24PdCat, Palladium Precatalyst Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit
A step-by-step protocol guide for KitAlysis Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction Screening Kit.