Merck
Z683396
Qチューブ用高圧アダプター
for pressure tubes with 38 mm O.D. round bottom, fits QianCap-15 and 25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Q Labtech
パラメーター
-200 psi pressure (max)
120 psi pressure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)