Key Documents
Z682691
Aldrich®乾燥フラスコ、ナシ型、側部インデント付き
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 29/32, glass
別名:
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass
pear-shaped flask
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS29/32
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 00453
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロータリーエバポレーター用のナシ型乾燥フラスコには、フラスコがエバポレーター上で回転する際の混合作用を増加させるくぼみが側面にあります。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)