詳細
ロータリーエバポレーター用のナシ型乾燥フラスコには、フラスコがエバポレーター上で回転する際の混合作用を増加させるくぼみが側面にあります。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z682667-1EA | 4061832352602 |