Merck
Z681660
Duran® premium bottle, complete with pouring ring and screw cap
capacity 250 mL
別名:
1127076
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
clear bottle
glass bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL45)
特徴
autoclavable
graduations
with cap
包装
pack of 10 ea
キャパシティ
250 mL
直径× H
70 mm × 138 mm
フィッティング
GL 45 neck
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
読みやすい目盛りと、マーキングしやすい大きなラベル用フィールド付き。注ぎリングとキャップ付き。PTFEでコートされたシリコンシール付きプレミアムスクリューキャップは無色で、 -196°C ~ +260 °Cまでの温度に耐えられます。正確な目盛:± 5%. 追加の目盛りは、追加の対向目盛りと同様に、その読みを簡単にします。
典型的なアプリケーション:その特長により、製薬産業、高悪性媒体の取り扱い、滅菌プロセス(高温空気および乾燥滅菌)および発熱物質除去といったアプリケーションに理想的です。
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)