Merck
Z680710
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
amber glass, capacity 2,000 mL
別名:
1178431
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GLS80)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
without cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 1178431
キャパシティ
2,000 mL
amber glass
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with blue quick release closure (integral lip seal) and pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working.
  • Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
  • For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)