Merck
Z678872
2mag 攪拌ホットプレート6
AC/DC input 100 / 240 V AC, UK plug
別名:
induction multi-position stirrer, magnetic induction stir plate, magnetic wear-free stirrer, multi-position stirrer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
aluminum plate
認証
suitable for EPA 200.7
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 66306
パラメーター
100-2,000 rpm speed
40-200 °C temp. range
W × D × H
250 mm × 430 mm × 75 mm
プレートサイズ × W × L
× 250 mm × 430 mm
攪拌機容量
1-1,500 mL
重量
15 kg
消費電力
1,200 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルミニウム製ホットプレートと6つの撹拌位置を持つ強力かつ極めて頑丈な小型マグネティックスターラー。6個の1000 mL三角フラスコに適し、撹拌位置の距離は130 mmです。並ぶものがない省スペース設計で、粘性溶媒や強溶媒の操作にも適しています。2磁石ステッピングモーターで溶液を混合する概念によりメンテナンスが不要で、消耗しません。速度は100~ 2,000 rpmの範囲で、低速でも乱れずに撹拌します。
プレートが高温の場合の警告LED、過熱に対する3つの一体型過温度保護ループ。
  • メンテナンスが不要で、消耗しません
  • 撹拌棒を高い信頼性で乱れずに心立てするSoftStar設定
  • 加熱温度:+200°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)