物質
stainless steel plate
特徴
CE compliant
positions 6
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 30006
パラメーター
100-2000 rpm speed
プレートサイズ × W × L
× 245 mm × 400 mm
攪拌機容量
1-3000 mL , per stirring position
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
攪拌ポジション6種類、攪拌量最大6,000 mL、6×1,000 mLフラスコに適した超薄型マグネチックスターラーです。
6箇所の強力な攪拌場所。誘導式2mag磁気ドライブコンセプトによる100%メンテナンスフリーかつ非消耗性の製品です。きわめて広範な速度範囲(100~2,000 rpm)。100%同調した速度。低速でも誤作動を起こしません。スターラーの4段階パワー設定。高粘度の液体に対する高パワー設定、長時間操作向けの低パワー設定を行っても、スターラーに発熱が生じることはありません。
6箇所の強力な攪拌場所。誘導式2mag磁気ドライブコンセプトによる100%メンテナンスフリーかつ非消耗性の製品です。きわめて広範な速度範囲(100~2,000 rpm)。100%同調した速度。低速でも誤作動を起こしません。スターラーの4段階パワー設定。高粘度の液体に対する高パワー設定、長時間操作向けの低パワー設定を行っても、スターラーに発熱が生じることはありません。
- メンテナンスフリー
- 6×1,000 mLの各フラスコで同調した攪拌
- SoftStarによる信頼性の高い、ぶれのない回転
- クリアなデジタルディスプレイ
- 最終設定の自動メモリセーブ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z678635-1EA | 4061833582602 |