Merck
Z678600
2mag MIX 15 マルチポジションスターラー
AC/DC input 100 / 240 V AC, UK plug
別名:
induction multi-position stirrer, magnetic induction stir plate, magnetic wear-free stirrer, multi-position stirrer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel plate
特徴
CE compliant
positions 15
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 30015
パラメーター
100-2000 rpm speed
プレートサイズ × W × L
× 245 mm × 400 mm
攪拌機容量
3000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ultra-flat magnetic stirrer with 15 stirring positions, up to 3,000 mL stirring volume, suitable for 15 x 250 mL beaker glasses.
Powerful 15 stirring positions, 100% maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept, extremely wide speed range of 100 to 2,000 rpm, 100% synchronized speed, jerk-free stirring even at low speeds, 4-step power settings of the stirrer, high power setting for viscous liquids and reduced power setting for long-term operation without any heating effects caused by the stirrer.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)