Z676942
ART® Softfit ~L Reload System™
maximum volume 300 μL, Tip design ART 300L, Reload insert, low retention: no
別名:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
物質
colorless
colorless tip
無菌性
sterile
特徴
barrier
low retention: no
Reload insert
Tip design ART 300L
包装
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2739-RI
テクニック
PCR: suitable
最大容量
300 μL
容量
300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LTS®ピペットと互換性のあるMolecular Bio ProductのSoftfit L Reload Systemでは、ARTバリアピペットチップを容量によって色分けした挿入部に入れてお届けします。ピペットチップには5種類の容量があり、それぞれローリテンションタイプが選択できます。Softfit L Reload Systemの各挿入部は、製品番号とロット番号の両方によって明確に識別されるため、研究者は、製品の追跡記録を失うことなく、場所をとらず環境に配慮した再充填システムを安心してご使用いただけます。
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)