Key Documents
Z676330
Vacuubrand化学真空システム
AC/DC input 110 V AC, Vacuubrand MZ 2C NT+AK+EK
別名:
Vacuubrand 20736403, diaphragm pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
NACRES:
NB.79
特徴
CSA approved
(Number of heads / stages 2/2)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Vacuubrand MZ 2C NT+AK+EK
利用可能性
not available in EU
パラメーター
12 mbar vacuum (with gas ballast)
2.0/2.3 m3/h pumping speed
7 mbar vacuum
L × W × H
326 mm × 243 mm × 402 mm
インレットおよびアウトレットサイズ
10 mm , connection nozzle
サイズ
6-8 mm , coolant connection 2 x hose nozzle
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この化学品真空システムには様々な用途があります。排気、化学/生物/薬学実験で生じるガスと蒸気の蒸発とポンピングなどです。このシステムは、高沸点溶媒に対する高い真空要件に適しています。通常はロータリーエバポレーターと乾燥オーブンに使われます。吸引口(AK)のセパレーター(保護コーティングされたガラス製)が、粉塵や水滴を捕集します。排気口(EK)の排気蒸気コンデンサーは、効率性が高くコンパクトに設計されています。このコンデンサーによって100%近くの溶媒回収率、溶媒の効率的なリサイクル、環境の積極的な保護が可能になっています。アイテムは完全組み立て品をすぐ使える形でお届けします(マニュアル付き)。
10 mmの接続チューブを別途ご注文ください。
  • 著しく高い耐薬性と優れた耐蒸気性
  • 低真空においても高性能
  • ガスバラスト付きにもかかわらず優れた到達真空度
  • ささやくような静けさと、非常に少ない振動
  • 環境に優しい効率的な溶媒回収
  • 保護等級IP40
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)