メーカー/製品名
Bel-Art F10795-0000
直径× H
28 cm × 49.8 cm
詳細
この厚い壁の内側表面は平滑になっているため、中身を完全に流し出すことができます。また、キャップに凹凸があり、締めるときに握りやすくなっています。側面も滑らかなため接着ラベルを貼りやすく、ほとんどのマーカーで印を付けることができます。ねじ式の深さ83 mmのキャップはガスケットでシールされ、保管や搬送時にも水漏れしません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)