Key Documents
Z674214
DURAN® GLS 80ラボ用目盛付き広口瓶、アンバー色
capacity 20,000 mL, with cap
別名:
1160151
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GLS80)
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 1160151
キャパシティ
20,000 mL
ネック外径
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
琥珀色のDURANボトルが300 nm~500 nmの範囲の光から培地を保護します。そのため、感光性を持つ培地を扱ったり物質を長期保存したりするのに特に有用です。
  • 500 nmまでの波長の紫外線から保護
  • 外表面しか着色せず、イオンが浸出しないことを保証
  • 特別な熱処理によって着色の耐久性を保証
  • 素早く取り外せる青色のキャップと140°Cまでオートクレーブ可能な注入リングが付属しています。
特徴および利点
  • Manufactured from ambered DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN® is a neutral glass, classified as a Glass Type I according to USP <660>, EP (3.2.1) and JP <7.01>, and meets ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • USP <660> (Spectral Transmission) and EP (3.2.1) compliant. Less than 10% spectral transmission between 290 nm and 450 nm.
  • Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
  • Special thread design for rapid opening and closing in less than a turn
  • Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning
  • Spoons, spatulas and tweezers can be manipulated with ease
  • Even large-volume funnels can be inserted into the bottles without any difficulty
  • Stability due to the large base area
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)